Merck
398179
Diethanolamine
ACS reagent grade, ≥98.5%, solid or liquid
Synonyma:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HN(CH2CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-868-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605315
Assay:
≥98.5%
Form:
solid or liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diethanolamine, ACS reagent, ≥98.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
assay
≥98.5%
form
solid or liquid
autoignition temp.
689 °F
eq. wt.
104.0-106.0 Apparent
expl. lim.
10.6 %
impurities
≤0.15% water, ≤1.0% C2H7NO, ≤1.0% C6H15NO3
ign. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤15
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
solubility
water: soluble 105 g/L at 20 °C
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethanolamine (DEA) is an amino alcohol commonly used in the preparation of soaps and surfactants, in agricultural chemicals and in textile processing. It is used as an absorbent for capturing CO2. Its toxic and carcinogenic effect has been studied.
Application
Diethanolamine may be used in the following processes:
  • Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.
  • As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.
  • Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Kidney,Liver,Blood
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
280.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
138 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)