Přejít k obsahu
31590
Diethanolamine
ACS reagent grade, ≥99.0% (GC), liquid, viscous liquid, suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Synonyma:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HN(CH2CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-868-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605315
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
217 °C/150 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<0.98 atm ( 100 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diethanolamine, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Quality Segment
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.15% water
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethanolamine (DEA) is an alkanolamine. Kinetic studies of its reaction with carbon dioxide has been proposed.
Application
Diethanolamine (DEA) may be used to compose the Ti(O-i-Pr)4 (titanium isopropoxide)-diethanolamine-i-propanol system, required for the preparation of transparent TiO2 films by dip-coating method. It may be used for the coating of ZnO nanoparticles.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)