Key Documents
CAN43215
Supelco
Residual Solvents, California Mix Categories I and II
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
package of 1.2 ml
format
mixture
storage temp.
2-30°C
Components
  • Analyte CAS Concentration
  • Acetone 67-64-1 5000 µg/mL
  • Acetonitrile 75-05-8 5000 µg/mL
  • Ethanol 64-17-5 5000 µg/mL
  • Ethyl acetate 141-78-6 5000 µg/mL
  • Ethyl ether 60-29-7 5000 µg/mL
  • Heptane 142-82-5 5000 µg/mL
  • Hexane 110-54-3 5000 µg/mL
  • Isopropyl alcohol 67-63-0 5000 µg/mL
  • Methanol 67-56-1 5000 µg/mL
  • Pentane 109-66-0 5000 µg/mL
  • Toluene 108-88-3 5000 µg/mL
  • m-xylene 108-38-3 5000 µg/mL
  • o-xylene 95-47-6 5000 µg/mL
  • p-xylene 106-42-3 5000 µg/mL
  • Trichloroethylene 79-01-6 100 µg/mL
  • 1,2-Dichloroethane 107-06-2 100 µg/mL
  • Methylene Chloride 75-09-2 100 µg/mL
  • Chloroform 67-66-3 100 µg/mL
  • Benzene 71-43-2 100 µg/mL
  • Dimethylacetamide 127-19-5 Solvent/Matrix
Analyt
Popis
    Acetonitrile 5000 ug/mL
    Acetone 5000 ug/mL
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F
flash_point_c
64 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)