BM1
Viscosity Bath Media
White Oil for use 40 to 80 °C
About This Item
Doporučené produkty
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)