Zpět
Viscosity Bath Media
Products
Výrobce
Formát
Aplikace
Typ referenčního materiálu
Filtrovat produkty
Showing 1-6 of 6
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
BM2
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 80 to 120 °C
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BM5
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BM1
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 40 to 80 °C
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BM7
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 10 cSt at 25 °C for use 50 to 100 °C
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BM6
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
BM8
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 5 cSt at 25 °C for use 20 to 60 °C