Key Documents
BCR505
Estuarine water (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR505
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4