Přeskočit na
A8097
Acridine Orange hydrochloride solution
>95.0% purity (HPLC), solution
Synonyma:
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 840,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H19N3 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
301.81
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3575587
4 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Acridine Orange hydrochloride solution, 10 mg/mL in H2O, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solution
concentration
10 mg/mL in H2O
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to red
εmax
47-54 at 486-492 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H
InChI key
VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Acridine Orange hydrochloride solution has been used to study autophagic cell death. It has also been used for the staining of chromosomes.
Biochem/physiol Actions
Acridine Orange is a metachromatic dye which can stain DNA, RNA and acid glycosaminoglycans. At low concentration it intercalates into DNA and precipitates RNA. However, at high concentration it denatures and precipitates both RNA and DNA. Acridine Orange is also used to analyze autophagy. It goes into acidic organelles in a pH-dependent manner. At neutral pH, acridine orange gives a green fluorescence and in acidic conditions, it accumulates in the acidic organelle giving a bright red fluorescence.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
318337235474A7847
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
concentration
10 mg/mL in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
color
orange to red
color
orange
color
-
color
orange to red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solution
form
powder
form
powder
form
powder or solid
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)