91556
3-Benzylidenecamphor
analytical standard
Synonyma:
1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-BC, 3-Benzylidene-1,7,7-trimethyl-norbornan-2-one, 3-Benzylidene-2-bornanone
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
C[C@]1(C/2=O)CC[C@@H](C1(C)C)C2=C\C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3/b13-11-
InChI key
OIQXFRANQVWXJF-QBFSEMIESA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)