908797
HS161
Umicore
Synonyma:
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
About This Item
Doporučené produkty
form
crystals
low-melting solid
mp
29-30 °C
30-31 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
InChI key
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage and Stability
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)