Key Documents
907553
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Synonyma:
Phenyl 6-O-tert-butyldimemthylsilyl-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H30O5SSi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
386.58
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
assay
≥95%
form
chunks
storage temp.
2-8°C
Application
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-tert-butyldimethylsilyl protecting groups.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.