Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ft | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 883,00 Kč |
5 ft | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 430,00 Kč |
10 ft | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 210,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
883,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlicapacity
~100 mL/ft
pore size
2000 NMWCO
storage temp.
2-8°C
Application
Cellulose tubing, benzoylated to reduce pore size. Useful for separating compounds with a molecular weight of ≤1,200 from compounds with a molecular weight >2,000.
Packaging
Supplied in a water pack containing 0.002% 1-hydroxypyridine-2-thione as preservative.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| capacity ~100 mL/ft | capacity - | capacity - | capacity - |
| pore size 2000 NMWCO | pore size - | pore size - | pore size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing, benzoylated
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?