90548
Tetrathiafulvalene 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane salt
≥97.0% (CHNS)
Synonyma:
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Tetrathiafulvalene salt, TCNQ-TTF, TTF-TCNQ
About This Item
Doporučené produkty
grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
assay
≥97.0% (CHNS)
form
solid
mp
~230 °C (dec.)
SMILES string
S1C=CS\C1=C2/SC=CS2.N#C\C(C#N)=C3\C=CC(\C=C3)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H
InChI key
OIXMVDHMELKBDX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)