88431
Ammonium phosphate monobasic
analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method, ≥99.5%
Synonyma:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
description
traceable to NIST SRM 194
assay
≥99.5% (T)
≥99.5%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
titration: suitable
impurities
12.18%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
loss
≤0.2% loss on drying
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Available in a neat format, in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Offers accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Caution
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?