Merck
S2554
Sodium phosphate monobasic
meets USP testing specifications, anhydrous
Synonyma:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaH2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.98
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070208
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-449-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-103.0% (T)
form
powder
pH
4.1-4.5
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)