Merck
80054
Advantame®
analytical standard
Synonyma:
N-[N-[3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-α-L-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester monohydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H30N2O7 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
476.52
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
2.5-5.0% water
application(s)
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O.COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCCc2ccc(OC)c(O)c2
InChI
1S/C24H30N2O7.H2O/c1-32-21-11-10-17(14-20(21)27)9-6-12-25-18(15-22(28)29)23(30)26-19(24(31)33-2)13-16-7-4-3-5-8-16;/h3-5,7-8,10-11,14,18-19,25,27H,6,9,12-13,15H2,1-2H3,(H,26,30)(H,28,29);1H2/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
NQQIEOGMDRFTDZ-HLRBRJAUSA-N
General description
Advantame® is a high intensity, non-caloric sweetener, which is derived from aspartame. It is widely used in food and beverage industry.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
Advantame is a registered trademark of Ajinomoto Co., Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Advantame®
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)