76547
Isoprothiolane
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
Diisopropyl 2-(1,3-dithiolan-2-ylidene)malonate
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)\C(C(=O)OC(C)C)=C1/SCCS1
InChI
1S/C12H18O4S2/c1-7(2)15-10(13)9(11(14)16-8(3)4)12-17-5-6-18-12/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UFHLMYOGRXOCSL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?