74867
Dichlorvos-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
2,2-Dichlorovinyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos-d6
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥95.0 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(Cl)=COP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
OEBRKCOSUFCWJD-WFGJKAKNSA-N
General description
Application
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?