74041
Sterility Indicator (Steam Sterilization)
suitable for microbiology
Synonyma:
Spore Strips (for Steam Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Steam Sterilization)
About This Item
Doporučené produkty
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
Packaging
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Components
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.