Hlavní dokumenty
69904
Sigma-Aldrich
Montmorillonite
K 30
Synonyma:
K-Catalyst
About This Item
Číslo CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
surface area
~330 m2/g
pH
2.8-3.8
SMILES string
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI key
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Application
catalyst for alkylation reactions, rearrangements and isomerizations
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
Z765422
Vermiculite 2-3 mm
Brick clay NIST® SRM® 679
NIST679
Brick clay