Merck
03584
Kaolinite
natural
Synonyma:
Aluminum silicate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
258.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
215-286-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
quality
natural
SMILES string
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Kaolinite can be used:
  • In the preparation of of polysialate polymers.
  • To prepare mullite composites by sintering kaolinite and alumina.
  • To synthesize microporous materials such as zeolite Linde Type A (LTA) and kaoline based silicoaluminophosphate (SAPO) molecular sieves.
  • In the synthesis of terbium pyridine-picolinate grafted kaoline, as a luminescent hybrid material.
  • As a filler and a coating pigment in the paper industry.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)