Hlavní dokumenty
67649
Supelco
Methylmalonic acid
analytical standard
Synonyma:
2-Methylpropanedioic acid
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH(CO2H)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.09
Beilstein/REAXYS Number:
1756084
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
128-130 °C (lit.)
131-134 °C
SMILES string
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)