650188
Methanol solution
suitable for HPLC, contains Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v)
Synonyma:
Dimethyl sulfoxide:Methanol solution
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Methanol solution, (Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
410 mmHg
form
liquid
expl. lim.
5.5-44 % (lit.)
concentration
(Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
technique(s)
HPLC: suitable
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 20 °C
application(s)
food and beverages
format
mixture
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?