Přeskočit na
63990
Metaldehyde
powder
Synonyma:
Acetaldehyde polymerized
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 690,00 Kč
4 267,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CHO)n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-600-2
MDL number:
Form:
powder
4 267,50 Kč
Ceníková cena5 690,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
mp
190-196 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3
InChI key
GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3661169830292206
Metaldehyde PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36611
Metaldehyde
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
liquid
form
-
mp
190-196 °C (subl.) (lit.)
mp
190-196 °C (subl.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaldehyde
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)