Přeskočit na
P5520
Paraldehyde
≥97%
Synonyma:
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-639-8
Beilstein/REAXYS Number:
80142
MDL number:
Assay:
≥97%
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97%
drug control
USDEA Schedule IV
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Modified Sanford reaction
  • Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
  • Hydroformylation of alkenylamines
  • Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
  • Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Biochem/physiol Actions
Hypnotic with rapid onset; anticonvulsant at high doses; used to treat delirium tremors
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraldehyde
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)