63965
(−)-β-Elemene
analytical standard
Synonyma:
β-Elemene, (1S,2S,4R)-(−)-2,4-Diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexane, (1S,2S,4R)-1-Ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)cyclohexane
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]1(C=C)CC[C@@H](C(C)=C)C[C@H]1C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1
InChI key
OPFTUNCRGUEPRZ-QLFBSQMISA-N
Související kategorie
Application
Other Notes
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F
flash_point_c
98 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?