Hlavní dokumenty
550248
Sigma-Aldrich
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol
90%, technical grade
About This Item
Lineární vzorec:
Br2C6H2(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
267.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
technical grade
assay
90%
form
powder, crystals or chunks
mp
111-116 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc(Br)c(Br)cc1O
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H
InChI key
IOZHUUKIHMKXRG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)