Hlavní dokumenty
53493
Millipore
Wort Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
UNSPSC Code:
41171607
NACRES:
NA.85
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ammonium chloride, 1.0 g/L
casein peptone, 1.0 g/L
dextrin, 2.5 g/L
dipotassium phosphate, 1.0 g/L
malt extract, 15.0 g/L
maltose, 12.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
4.8±0.2
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
suitability
selective by low pH for molds (General Media)
selective by low pH for yeasts (General Media)
Application
for the detection and enumeration of fungi, particularly yeasts in butter, syrups, and other materials, especially in the soft drinks industry
Preparation Note
Suspend 33.0 grams of the medium in one liter of distilled water, add 2-3 g of glycerol. Heat until boiling and the medium has dissolved completely.Distribute into appropriate containers and sterilize at 121ºC for 15 minutes.
Footnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)