Přejít k obsahu
363502
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid]
natural origin
Synonyma:
(R)-3-Hydroxybutyric acid polymerized, PHB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[COCH2CH(CH3)O]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
transition temp
Tm 172 °C (DSC)
SMILES string
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O6/c1-8(14)6-11(15)18-10(3)7-12(16)17-9(2)4-5-13/h5,8-10,14H,4,6-7H2,1-3H3
InChI key
QLACRIKFZRFWRU-UHFFFAOYSA-N
General description
Biocompatible, biodegradable polymer.
Application
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid (PHB) is a biodegradable and biocompatible polymer produced by several bacterial species, owing to its low resorbability and tunable properties, it may find uses in a variety of applications such as tissue engineering, controlled release systems etc.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)