Key Documents
53177
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥95%
Synonyma:
BMIMMeSO4
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H18N2O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.