Merck
51602
Sudan Red B
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H20N4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.44
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-647-7
Colour Index Number:
26110
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
173-175 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(c1)\N=N\c2ccc(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b27-25+,28-26+
InChI key
NHXXLZBKTKNTEF-NBHCHVEOSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)