Merck
51523
Heneicosane
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 G
1 420,00 Kč
5 G
4 692,00 Kč
1 420,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)19CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.57
Beilstein/REAXYS Number:
1748500
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
10.3 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
356.1 °C/760 mmHg
mp
39-41 °C (lit.)
39-42 °C
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Inchi Key
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
405123973051559
Heneicosane analytical standard
Supelco
51523
Heneicosane
Heptacosane analytical standard
Supelco
51559
Heptacosane
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
vapor density
10.3 (vs air)
vapor density
-
vapor density
2.97 (vs air)
vapor density
-
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
5.35 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Luana Quassinti et al.
Fitoterapia, 97, 133-141 (2014-06-14)
Smyrnium olusatrum (Apiaceae), well known as wild celery, is a biennal celery-scented plant used for many centuries as a vegetable, then abandoned after the introduction of celery. In the present work, the essential oil obtained from inflorescences and the amounts
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and