47037
Platinum Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
concentration
1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
Související kategorie
General description
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)