Merck
36746
2-Chlorophenol
PESTANAL®, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-433-2
Beilstein/REAXYS Number:
1905114
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorophenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)