Key Documents
36106
Supelco
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
Synonyma:
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C5H6Na2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.04
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
optical activity
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)