Přeskočit na
103624
Sudan I
Dye content ≥95 %
Synonyma:
1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 120,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 950,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5N=NC10H6OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
248.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
12055
NACRES:
NA.47
EC Number:
212-668-2
MDL number:
1 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
pH
10.2 (26 °C)
mp
131-133 °C (lit.)
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
density
0.32 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
ε (extinction coefficient)
≥30000 at 223-233 nm in ethanol at 0.01 g/L
εmax
≥6000 at 299-319 nm in ethanol at 0.01 g/L (2nd)
λmax
≥11000 at 461-491 nm in ethanol at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H
InChI key
MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sudan I is a lysochrome, a diazo-conjugate dye, used as an industrial dye, added to products such as waxes, oils, petrol, solvents and polishes. Sudan I is a category 3 carcinogen previously, now banned, used to color certain foodstuffs.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
199656S4136306436
Sudan I Dye content ≥95 %
Sigma-Aldrich
103624
Sudan I
Sudan II Dye content 90 %
Sigma-Aldrich
199656
Sudan II
Sudan III BioXtra, certified by the BSC
Sigma-Aldrich
S4136
Sudan III
description
Dye content ≥95 %
description
Dye content 90 %
description
BioXtra, certified by the BSC
description
Dye content 98 %
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
color
-
color
-
color
-
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
solubility
chloroform: 10 mg/mL
solubility
toluene: 1 mg/mL, clear, red
solubility
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
composition
Dye content, ≥95%
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, 98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan I
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
842-07-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)