Key Documents
32853
Supelco
Crystal Violet-d6 trihydrate
analytical standard
Synonyma:
Basic Violet 3-d6, Methyl Violet 10B-d6
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25D6H24ClN3 · 3H2O
Molekulová hmotnost:
468.06
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+6
SMILES string
O.O.O.[Cl-].[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H30N3.ClH.3H2O/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;;;;/h7-18H,1-6H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1/i1D3,2D3;;;;
InChI key
KFXQTVCGYUQQCQ-WMCWWHCESA-M
Application
Crystal Violet-d6 trihydrate may be used as a precursor for the preparation of crystal violet-d6 which may be used as an internal standard for the determination of crystal violet in aquaculture products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
D Hurtaud-Pessel et al.
Journal of chromatography. A, 1218(12), 1632-1645 (2011-02-12)
A method is described for the identification and the quantitative determination of the triphenylmethane dyes, malachite green (MG), crystal violet (CV), brilliant green (BG) and leuco malachite green (LMG) and leuco crystal violet (LCV). The analytes were isolated from the