31222
Benalaxyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)C(C)N(C(=O)Cc1ccccc1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C20H23NO3/c1-14-9-8-10-15(2)19(14)21(16(3)20(23)24-4)18(22)13-17-11-6-5-7-12-17/h5-12,16H,13H2,1-4H3
InChI key
CJPQIRJHIZUAQP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- In rabbit plasma by a chiral high-performance liquid chromatography method with a diode array detector (HPLC-DAD).
- In vegetable samples by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS-MS).
Legal Information
standard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.