Key Documents
30673
Supelco
Thiacloprid-(thiazolidin ring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
Thiacloprid-d4, [3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidin-d4-ylidene]cyanamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10D4H5ClN4S
Molekulová hmotnost:
256.75
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥95 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
ClC1=CC=C(CN2C([2H])([2H])C([2H])([2H])S/C2=N\C#N)C=N1
General description
Find more information here: Neonicotinoids
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.