Merck
03811
α-HCH-d6
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, α-BHC-d6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D6Cl6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
159-160 °C
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H][C@]1(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
JLYXXMFPNIAWKQ-NXPQFDGTSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)