Přeskočit na
28617-U
Hamilton® 7701.2 syringe
7701.2, volume 1.2 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyma:
Gas Chromatography Syringe
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 920,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
4 920,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cone tip stainless steel (point style 1)
needle size
26s ga (cone tip)
feature
Modified Microliter¿ Syringe
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203185
needle L
51 mm (2 in.)
volume
1.2 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
General description
C-Line syringes for CTC autosamplers.
The new C-Line syringes are available for all GC and HPLC PAL Instruments. The C-Line offers an innovative cemented needle design which eliminates all interaction between the sample and the glued surface. A new inert plunger tip material provides longer life with a high degree of chemical resistance.
The color coded needle gauge indicator and unique flange design ensure proper installation and operation.
The C-Line syringes are available in all volumes from 5 μL to 1000 μL.
Application
  • Direct sample injection from a syringe needle into a separation capillary: Illustrating the utility of Hamilton 7701.2 syringe in analytical chemistry applications (Opekar and Tuma, 2018).
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)