Hlavní dokumenty
24585
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
26s ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80039
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)