Přeskočit na
243434
Tin
granular, 0.425-2.0 mm particle size, ≥99.5%, ACS reagent
Synonyma:
Sn
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 980,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 270,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101716
EC Number:
231-141-8
MDL number:
1 980,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
ACS reagent
assay
≥99.5%
form
granular
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
particle size
0.425-2.0 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
As: ≤1 ppm, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.005%, Sb: ≤0.02%
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tin (Sn) is a silvery-white metal that is malleable and ductile at ordinary temperatures. It is used as a catalyst in organic synthesis. It is also used in various sectors, such as nuclear energy, plastics, polymers, agriculture, biochemistry, and in glassmaking.
Application
Applied in the solid state synthesis of a Zintl phase, SrSn3Sb4, with an anionic channel framework of 30-membered rings.
Tin can be used in the following:      
  • With HCl, it reduces a variety of functional groups.
  • Stereoselective allylation of carbonyl compounds.     
  • In situ generations of tin enolates for directed aldol reactions.
  • Preparation of organotin reagents.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
26564014509217697
Tin granular, 0.425-2.0 mm particle size, ≥99.5%, ACS reagent
Sigma-Aldrich
243434
Tin
Tin powder, <150 μm, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265640
Tin
Tin ≥99%, powder
Sigma-Aldrich
14509
Tin
Tin 99.8%, shot, 3 mm
Sigma-Aldrich
217697
Tin
description
granular, 0.425-2.0 mm particle size, ≥99.5%, ACS reagent
description
powder, <150 μm, 99.5% trace metals basis
description
≥99%, powder
description
99.8%, shot, 3 mm
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
assay
≥99.5%
assay
99.5% trace metals basis
assay
≥99%
assay
99.8%
form
granular
form
powder
form
powder
form
shot
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)