217417
AmberChrom™ 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Synonyma:
AmberChrom™ 1X8 chloride form, AmberChrom™ 1X8-100 ion exchange resin
About This Item
Doporučené produkty
product name
AmberChrom™ 1X8 50-100 MESH (CL-) Anion,
description
cross-linkage 8%
Quality Level
form
beads
crosslinking
8 % cross-linked
parameter
66 °C OH- form max. temp.
moisture
43-48%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- to separate the 3H2O from D[2-3H] glucose using Dowex columns
- in a assay to determine the pantothenate kinase using Dowex column.
- to separate inositol phosphates (IPs) from myo-[3H]inositol by Dowex chromatography.
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
Nízkotlaká kapalinová chromatografie (LPLC) pracuje při nízkých tlacích, přičemž mobilní fáze se na kolonu přivádí pomocí čerpadla.