Hlavní dokumenty
21493
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
802RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84855
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibility
for use with Hamilton 802RN (removable needle)
Související kategorie
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)