21365
(−)-Camphor-10-sulfonic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyma:
(1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Související kategorie
Caution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?