Key Documents
201820
Sigma-Aldrich
Acid Red 183
Dye content 30 %
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H11ClN4Na2O8S2 · xCr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
532.84
Colour Index Number:
18800
EC Number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
powder
composition
Dye content, 30%
λmax
494 nm
ε (extinction coefficient)
2900 at 322 nm in H2O at 0.03 g/L
7500 at 244 nm in H2O at 0.03 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1nn(-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3O[Cr](O)Oc4c(cc(Cl)cc4S([O-])(=O)=O)\N=N\c13
InChI
1S/C16H13ClN4O8S2.Cr.2Na.H2O/c1-8-14(19-18-12-5-9(17)6-13(15(12)22)31(27,28)29)16(23)21(20-8)10-3-2-4-11(7-10)30(24,25)26;;;;/h2-7,22-23H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;;1H2/q;;2*+1;/p-5
InChI key
AAKJXBYQACYFJH-UHFFFAOYSA-I
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)