Merck
199737
New Coccine
Dye content 75 %
Synonyma:
Acid Red 18, Ponceau 4 R
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H11N2Na3O10S3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
604.47
EC Number:
220-036-2
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
16255
Beilstein/REAXYS Number:
4122340
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 75%
solubility
water: 1 mg/mL, clear
λmax
350 nm (2nd), 506 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;;
InChI key
SWGJCIMEBVHMTA-ZRUFZDNISA-K
Application
New Coccine has been used to determine its decolorization by fungi Phanerochaete chrysosporium and Pleurotus sajorcaju.
Biochem/physiol Actions
New Coccine also referred to as ponceau 4 R, is a synthetic red tar dye. It belongs to the group of azo dyes. New Coccine is extensively used as a food colorant. When the intact dye reaches the intestine, it cause colon specific DNA damage in mice.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)