103217
Lumichrome
Synonyma:
7,8-Dimethylalloxazine
About This Item
Doporučené produkty
form
powder, crystals or chunks
technique(s)
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmax
350 nm
392 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc2nc3NC(=O)NC(=O)c3nc2cc1C
InChI
1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
InChI key
ZJTJUVIJVLLGSP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)