Přeskočit na
A28651
Alloxazine
96%
Synonyma:
Benzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, Isoalloxazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 290,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H6N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-714-3
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
1 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
powder
SMILES string
O=C1NC(=O)c2nc3ccccc3nc2N1
InChI
1S/C10H6N4O2/c15-9-7-8(13-10(16)14-9)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,12,13,14,15,16)
InChI key
HAUGRYOERYOXHX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
679127679119684163
description
96%
description
96%
description
96%
description
97%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)