Hlavní dokumenty
09654
Sigma-Aldrich
2,2,4,6,7-Pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Synonyma:
Pbf-Cl
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H17ClO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.79
Beilstein/REAXYS Number:
6602917
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0% (AT)
mp
69-71 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3
InChI key
HLJKUZUILACRPQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for introducing the Pbf protection in the guanidine group of arginine
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 2
1 of 2
C.G. Fields et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6661-6661 (1993)
Carpino, L.A, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7829-7829 (1993)